Tisk…
Benzonitril for HPLC
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Cyanobenzene, Phenylcyanide
446910010 446911000
ACRO446910010EA 8420 CZK
ACRO446910010 ACRO446911000
Benzonitril for HPLC
Benzonitril
Vzorec: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Bod varu: 188…191 °C (760 mmHg)
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1,01 g/cm³
Bod vzplanutí: 71 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001770
CAS číslo: 100-47-0
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %