Síran hořečnatý, anhydrous 99% for analysis
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
MgSO4, Magnesium sulphate anhydrous
446890010
446892500
ACRO446890010EA
9560
CZK
ACRO446890010
ACRO446892500
Síran hořečnatý, anhydrous 99% for analysis
Síran hořečnatý
Vzorec:
MgSO₄ Bod tání: 1124 °C Hustota: 2,65 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011110 CAS číslo: 7487-88-9 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to light grey Powder |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Arsenic (As) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Loss on ignition | ≤2 % (600°C) |