Tisk…
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Bromomethyl o-fluorophenyl ketone, 2-Bromo-2'-fluoroacetophenone, α-Bromo-2-fluoroacetophenone, 2-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(2-fluorophenyl)ethanone
446670050 446670250
ACRO446670050EA 3120 CZK
ACRO446670050 ACRO446670250
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-2-fluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₆BrFO
Bod varu: 61…63 °C (,1Torr)
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00278796
CAS číslo: 655-15-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to green to brown Viscous liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure