Tisk…
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous 98+% p.a.
Dodavatel: Thermo Scientific
Synonyms: Calcium phosphate dibasic, Calcium hydrogen phosphate, Calcium perphosphate, ammonified, Anhydrous Dibasic Calcium Phosphate, Calcium phosphate, dibasic
446430500 446432500
ACRO446430500EA 986 CZK
ACRO446430500 ACRO446432500
Hydrogenfosforečnan vápenatý, anhydrous 98+% p.a.
Hydrogenfosforečnan vápenatý
Vzorec: CaHPO₄
MW: 136,06 g/mol
Bod tání: 370 °C
Hustota: 2,89 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010909
CAS číslo: 7757-93-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric 98.0 to 103.0 %
Chloride (Cl) ≤0.033 %
Fluoride (F) ≤0.005 %
Carbonate (CO3) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.5 %
Arsenic (As) ≤0.0003 %
Barium (Ba) Passes test
Iron (Fe) ≤0.04 %
Insoluble matter ≤0.2 % (in HCl)
Loss on ignition 6.6 % to 8.5 %