Tisk…

Chlorečnan sodný 99% ACS

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí

446411000 446415000
ACRO446411000EA 1120 CZK
ACRO446411000 ACRO446415000
Chlorečnan sodný 99% ACS
Chlorečnan sodný
Vzorec: ClNaO₃
Bod varu: 300 °C (1013 hPa)
Bod tání: 248…261 °C
Hustota: 2,49 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003479
CAS číslo: 7775-09-9
UN: 1495
ADR: 5.1,II

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Bromate (BrO3) ≤0.015 %
Sulfate (SO4) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
Insoluble matter ≤0.005 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR