Tisk…
Fosforečnan trojvápenatý 96%, pure
Dodavatel: Thermo Scientific
446390010 446390050
ACRO446390010EA 2410 CZK
ACRO446390010 ACRO446390050
Fosforečnan trojvápenatý 96%, pure
Fosforečnan trojvápenatý
Vzorec: Ca₃(PO₄)₂
Bod tání: 1670 °C
Hustota: 3,14 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015984
CAS číslo: 7758-87-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Powder
Titration Complexometric ≥95 %