Síran vápenatý dihydrát 98+%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
446380010
446380050
ACRO446380010EA
2460
CZK
ACRO446380010
ACRO446380050
Síran vápenatý dihydrát 98+%, extra pure
Síran vápenatý dihydrát
Vzorec:
CaSO₄·2H₂O Hustota: 2,32 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00149625 CAS číslo: 10101-41-4 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Powder |
Titration Complexometric | ≥98.0 % |
Water | 19 to 23 % |