Tisk…
Dusičnan draselný 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
446370025 446370100 446375000
ACRO446370025EA 3680 CZK
ACRO446370025 ACRO446370100 ACRO446375000
Dusičnan draselný 99%, pure
Dusičnan draselný
Vzorec: KNO₃
Bod varu: 400 °C (760 mmHg)
Bod tání: 334 °C
Hustota: 2,109 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011409
CAS číslo: 7757-79-1
UN: 1486
ADR: 5.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder and/or chunks
Loss on drying ≤0.5 %
Titration after Ion exchange ≥98.5 %