Tisk…
Molybdenan sodný dihydrát ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molybdic acid, sodium salt dihydrate, Molybdic acid sodium salt dihydrate, Molybdic acid disodium salt dihydrate, di-Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdate dihydrate, Sodium molybdenum oxide dihydrate
446360250 446361000 446365000
ACRO446360250EA 1350 CZK
ACRO446360250 ACRO446361000 ACRO446365000
Molybdenan sodný dihydrát ACS
Molybdenan sodný dihydrát
Vzorec: Na₂MoO₄·2H₂O
MW: 241.95
Bod tání: 687
Hustota: 3.28 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149170
CAS číslo: 10102-40-6
Merck Index: 13,08718
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Solid
Titration Complexometric 99.5 to 103.0 %
pH 7.0 to 10.5 (5% solution at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO4) ≤0.0005 %
Sulfate (SO4) ≤0.015 %
Ammonium (NH4) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)