Tisk…
Calcium acetate monohydrate ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
446351000 446355000
ACRO446351000EA 2060 CZK
ACRO446351000 ACRO446355000
Calcium acetate monohydrate ACS
Calcium acetate monohydrate
Vzorec: (H₃CCOO)₂Ca·1H₂O
Bod tání: 160 °C
Hustota: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00150019
CAS číslo: 5743-26-0
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥99.0 %
Alkalinity Passes test
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Barium (Ba) ≤0.01 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.05 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Strontium (Sr) ≤0.05 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Titrable acid ≤0.035 meq/g
Insoluble matter ≤0.005 %