Tisk…
Uhličitan lithný 98+% analysis_for
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
446320010 446322500
ACRO446320010EA 6730 CZK
ACRO446320010 ACRO446322500
Uhličitan lithný 98+% analysis_for
Uhličitan lithný
Vzorec: Li₂CO₃
MW: 73.89
Bod tání: 720 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011084
CAS číslo: 554-13-2
Merck Index: 13,05549
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Assay ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Nitrate (NO3) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Sodium (Na) ≤0.1 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)