Tisk…
Bromid amonný ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
446310025 446315000
ACRO446310025EA 8390 CZK
ACRO446310025 ACRO446315000
Bromid amonný ACS
Bromid amonný
Vzorec: H₄BrN
MW: 97.94
Bod varu: 235 °C (760 mmHg)
Bod tání: 452 °C (subl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011419
CAS číslo: 12124-97-9
Merck Index: 13,00505
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Sulfated ash ≤0.01 %
Titration Argentimetric ≥99.0 %
pH 4.5 to 6.0 (5 % at 25.0°C)
Chloride (Cl) ≤0.2 %
Iodide (I) (Limit about 0.005 %) Passes test
Bromate (BrO3) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Barium (Ba) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %