Tisk…
thiokyanatan sodný 98+% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
446290010 446292500
ACRO446290010EA 4230 CZK
ACRO446290010 ACRO446292500
thiokyanatan sodný 98+% p.a.
thiokyanatan sodný
Vzorec: NaSCN
Bod tání: 287 °C
Hustota: 1,735 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011123
CAS číslo: 540-72-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤0.01 %
Sulfide (S) ≤0.001 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.2 %
Ammonium (NH4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0002 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)