Cyklohexan ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hexahydrobenzene, Hexamethylene
446280010
446280050
ACRO446280010EA
2340
CZK
ACRO446280010
ACRO446280050
Cyklohexan ACS
Cyklohexan
Vzorec:
C₆H₁₂ MW: 84.16 Bod varu: 81 °C (760 mmHg) Bod tání: 6.5 °C Hustota: 0.77 g/cm³ Bod vzplanutí: –18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003814 CAS číslo: 110-82-7 UN: 1145 ADR: 3 II Merck Index: 13,02752 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥99.0 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.002 % |
Substance darkened by H2SO4 | Passes test |