Tisk…
3,3-Dimethoxypropiononitrile 90%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3,3-Dimethoxypropanenitrile
446260250 446261000
ACRO446260250EA 4930 CZK
ACRO446260250 ACRO446261000
3,3-Dimethoxypropiononitrile 90%
3,3-Dimethoxypropiononitrile
Vzorec: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Bod varu: 195 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,026 g/cm³
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044797
CAS číslo: 57597-62-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4120 to 1.4160 (20°C, 589 nm)
GC ≥88 %