Tisk…
Magnesium bromide hexahydrate 99%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
446250010 446252500
ACRO446250010EA 4230 CZK
ACRO446250010 ACRO446252500
Magnesium bromide hexahydrate 99%, extra pure
Magnesium bromide hexahydrate
Vzorec: Br₂Mg·6H₂O
MW: 292.2
Bod tání: 165 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149780
CAS číslo: 13446-53-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %
pH 6 to 8 (5 % at 20°C)