Tisk…
5-(Chloromethyl)uracil 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
446190010 446190050
ACRO446190010EA 6700 CZK
ACRO446190010 ACRO446190050
5-(Chloromethyl)uracil 97%
5-(Chloromethyl)uracil
Vzorec: C₅H₅ClN₂O₂
Bod tání: >350 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00218445
CAS číslo: 3590-48-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %