Triethylsilane 99%, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
446160010
446161000
446160010.EA
30850
CZK
446160010.
446161000.
Triethylsilane 99%, AcroSeal®
Triethylsilane
Vzorec:
C₆H₁₆Si Bod varu: 107…108 °C (760 mmHg) Hustota: 0,72 g/cm³ Bod vzplanutí: –3 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009018 CAS číslo: 617-86-7 UN: 1993 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |