Tisk…
Pyrolidin 99.5+%, AcroSeal®, purified by redistillation
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Tetrahydropyrrole
446141000 446148000
446141000.EA 1800 CZK
446141000. 446148000.
Pyrolidin 99.5+%, AcroSeal®, purified by redistillation
Pyrolidin
Vzorec: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Bod varu: 86…88 °C (760 mmHg)
Bod tání: –63 °C
Hustota: 0,866 g/cm³
Bod vzplanutí: 3 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005249
CAS číslo: 123-75-1
UN: 1922
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4421 to 1.4441 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA