Tisk…
Trichloroacetic anhydride 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
446090250 446091000
ACRO446090250EA 2910 CZK
ACRO446090250 ACRO446091000
Trichloroacetic anhydride 95%
Trichloroacetic anhydride
Vzorec: C₄Cl₆O₃
Bod varu: 139…141 °C (60 mmHg)
Bod tání: –2 °C
Hustota: 1,69 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000793
CAS číslo: 4124-31-6
UN: 3265
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
Titration by coupling ≥94 %