Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate dihydrate, Edetic acid tetrasodium salt dihydrate, Kestranal® 4S 2 H2O, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid tetrasodium salt dihydrate, Ethylenediaminetetraacetic acid sodium hydrate, Tetrasodium Ethylenediaminetetraacetate Dihydrate, Kestranal® 4S dihydrate
446080010
446081000
446085000
ACRO446080010EA
4380
CZK
ACRO446080010
ACRO446081000
ACRO446085000
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát 99%
Ethylendiamintetraacetát tetrasodný dihydrát
Vzorec:
C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈·2H₂O MW: 416.2 Bod tání: 300 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150026 CAS číslo: 10378-23-1 Merck Index: 13,03544 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White Crystalline powder |
Titration Complexometric | 99.0 to 102.0 % (on dry substance) |
Loss on drying | 6.4 % to 10.6 % |
Solubility | (16% in water) Clear solution |