Tisk…
2-Iodosobenzoic acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
446030010 446030050
ACRO446030010EA 1640 CZK
ACRO446030010 ACRO446030050
2-Iodosobenzoic acid 98%
2-Iodosobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅IO₃
Bod tání: 200…204 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00002401
CAS číslo: 304-91-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 97.5 to 102.5 %
HPLC ≥97.5 %