Tisk…
Methylmagnesium bromide 1 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
446001000 446008000
446001000.EA 2530 CZK
446001000. 446008000.
Methylmagnesium bromide 1 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Methylmagnesium bromide
Vzorec: CH₃BrMg
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000041
CAS číslo: 75-16-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark grey Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.95 to 1.10 M