Tisk…
Vinylmagnesium bromide 1 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445971000 445978000
445971000.EA 4090 CZK
445971000. 445978000.
Vinylmagnesium bromide 1 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Vinylmagnesium bromide
Vzorec: C₂H₃BrMg
Hustota: 0,965 g/cm³
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000042
CAS číslo: 1826-67-1
UN: 3399
ADR: 4.3,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Yellow to red to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 0.80 to 1.10 M