Tisk…
Phenylmagnesium bromide 1.6 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445961000 445968000
445961000.EA 3340 CZK
445961000. 445968000.
Phenylmagnesium bromide 1.6 M in CPME (cyclopentyl methyl ether), AcroSeal®
Phenylmagnesium bromide
Vzorec: C₆H₅BrMg
Bod vzplanutí: –1 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000038
CAS číslo: 100-58-3
UN: 2924
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to orange Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 1.50 to 1.70 M