Tisk…
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445951000 445958000
445951000.EA 8460 CZK
445951000. 445958000.
Cyclopropylmagnesium bromide 0.5 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Cyclopropylmagnesium bromide
Vzorec: C₃H₅BrMg
MW: 145.28 g/mol
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00672094
CAS číslo: 23719-80-4
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow to orange Solution
Titration Grignard 0.40 to 0.60 M