Tisk…
Hydrogensíran amonný, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445910010 445910025
ACRO445910010EA 2420 CZK
ACRO445910010 ACRO445910025
Hydrogensíran amonný, extra pure
Hydrogensíran amonný
Vzorec: H₅NO₄S
Bod varu: 350 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,787 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051073
CAS číslo: 7803-63-6
UN: 2506
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder
Titration with NaOH ≥97.5 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Phosphate (PO4) ≤0.003 %
Insoluble matter ≤0.05 %