Tisk…
Methoxid sodný 0.5 M in methanol, AcroSeal® ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Methanolát sodný
445881000 445888000
445881000.EA 2990 CZK
445881000. 445888000.
Methoxid sodný 0.5 M in methanol, AcroSeal® ACS
Methoxid sodný
Vzorec: CH₃NaO
Bod varu: 65 °C (760 mmHg)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0,8 g/cm³
Bod vzplanutí: 11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012179
CAS číslo: 124-41-4
UN: 1992
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 0.48 to 0.52 M
Clarity of solution Passes test