Tisk…
Brom 99.5+% ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445871000 445875000
ACRO445871000EA 2190 CZK
ACRO445871000 ACRO445875000
Brom 99.5+% ACS
Bromine
Vzorec: Br₂
MW: 159.81
Bod varu: 58.7 °C (760 mmHg)
Bod tání: –7.2 °C
Hustota: 3.111 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010896
CAS číslo: 7726-95-6
UN: 1744
ADR: 8 I
Merck Index: 13,01378
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Dark red-brown Liquid
Titration Iodometric ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.005 %
Chlorine (Cl) ≤0.05 %
Iodine (I) ≤0.001 %
Nickel (Ni) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤2 ppm
Sulfur compounds (as S) ≤0.001 %