Tisk…
Bis(2-bromoethyl)ether 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromo-2-(2-bromoethoxy)ethane, 2-Bromoethyl ether
445860050 445860250
ACRO445860050EA 2210 CZK
ACRO445860050 ACRO445860250
Bis(2-bromoethyl)ether 90%
Bis(2-bromoethyl)ether
Vzorec: C₄H₈Br₂O
MW: 231.93 g/mol
Bod varu: 92…93 °C (12 mmHg)
Hustota: 1.845 g/cm³
Bod vzplanutí: 85 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00039196
CAS číslo: 5414-19-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %