Tisk…
Terc-butanolát draselný 25% (w/w) 2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Terc-butanolát draselný
445831000 445838000
445831000.EA 7510 CZK
445831000. 445838000.
Terc-butanolát draselný 25% (w/w) 2 M in 2-MeTHF (2-methyltetrahydrofuran), AcroSeal®
Potassium-tert-butoxide
Vzorec: C₄H₉KO
MW: 112.21
Hustota: 0.86 g/cm³
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012162
CAS číslo: 865-47-4
UN: 2920
ADR: 8 I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to yellow Liquid (May develop some turbidity or precipitate)
Strength 1.90 to 2.20 M