Tisk…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99% p.a.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445820100 445820500 445822500
ACRO445820100EA 2150 CZK
ACRO445820100 ACRO445820500 ACRO445822500
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99% p.a.
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Vzorec: C₃H₂F₆O
Bod varu: 59 °C (760 mmHg)
Bod tání: –4 °C
Hustota: 1,596 g/cm³
Bod vzplanutí: >100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011651
CAS číslo: 920-66-1
UN: 3265
ADR: 8,I
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.05 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Chromium (Cr) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Potassium (K) ≤0.5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm