n-Hexan 97+% ACS, meetSpec_Reagent Ph.Eur. HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Hexyl hydride, Hexanen, Hexane
445720010
445720025
ACRO445720010EA
2610
CZK
ACRO445720010
ACRO445720025
n-Hexan 97+% ACS, meetSpec_Reagent Ph.Eur. HPLC
n-Hexan
Vzorec:
H₃C(CH₂)₄CH₃ MW: 86.18 Bod varu: 69 °C (760 mmHg) Bod tání: –95 °C Hustota: 0.659 g/cm³ Bod vzplanutí: –22 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00009520 CAS číslo: 110-54-3 UN: 1208 ADR: 3 II Merck Index: 13,04712 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Refractive index | 1.3750 to 1.3760 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
Density | (20/20°C) 0.659 to 0.663 |
GC | plus methylcyclopentane) |
UV | at 420 nm A: ≤0.005 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |
Acidity | ≤0.0002 meq/g |
Sulfur compounds (as S) | ≤0.005 % |
Water soluble titr. acid | ≤0.0003 meq/g |
Thiophene | Passes test |