Tisk…
sirouhlík 99.9% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445660010 445660025 445661000
ACRO445660010EA 4270 CZK
ACRO445660010 ACRO445660025 ACRO445661000
sirouhlík 99.9% for HPLC
sirouhlík
Vzorec: CS₂
Bod varu: 46 °C (760 mmHg)
Bod tání: –111 °C
Hustota: 1,262 g/cm³
Bod vzplanutí: –30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011321
CAS číslo: 75-15-0
UN: 1131
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7fe0c906449b3b5461b1bac971c583c92c0b41c&vid=59e9028fbb4d1c2acb6f98101726e8ec520e0aa8&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.85 %
UV at 420 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %