Tisk…
Chlorbenzen 99.9% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
445650010 445651000
ACRO445650010EA 4890 CZK
ACRO445650010 ACRO445651000
Chlorbenzen 99.9% for HPLC
Chlorbenzen
Vzorec: C₆H₅Cl
Bod varu: 131 °C (760 mmHg)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 1,1075 g/cm³
Bod vzplanutí: 23 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000530
CAS číslo: 108-90-7
UN: 1134
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3de7b2cdf345bec36e545333b590a8be006958f&vid=feb76aea4ef0ddc6c13a4844dc1ea1a8751259db&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.85 %
UV at 360 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %