Tisk…
1,2-Dichlorbenzen 99+% for HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
445640010 445641000
ACRO445640010EA 3760 CZK
ACRO445640010 ACRO445641000
1,2-Dichlorbenzen 99+% for HPLC
1,2-Dichlorbenzen
Vzorec: C₆H₄Cl₂
Bod varu: 180,5 °C (1013 hPa)
Bod tání: –15 °C
Hustota: 1,3 g/cm³
Bod vzplanutí: 67 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000535
CAS číslo: 95-50-1
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
UV at 380 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %
Acidity ≤0.0003 meq/g
Alkalinity ≤0.0005 meq/g