4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
445570010
445570050
ACRO445570010EA
4420
CZK
ACRO445570010
ACRO445570050
4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid 97%
4-(Tetrazol-5-yl)phenylboronic acid
Vzorec:
C₇H₇BN₄O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06739099 CAS číslo: 179942-55-3 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to off-white Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥95.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...