Tisk…
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
445540010 445540050
ACRO445540010EA 10920 CZK
ACRO445540010 ACRO445540050
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester 90%
3-(Tetrahydropyran-2-yloxy)prop-1-en-1-ylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₄H₂₅BO₄
Bod varu: 79 °C (,1Torr)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03788736
CAS číslo: 642066-70-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless Oily liquid
GC ≥88.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure