Tetramethylsilan ACS for NMR spectroscopy
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
445900250
445901000
ACRO445900250EA
1490
CZK
ACRO445900250
ACRO445901000
Tetramethylsilan ACS for NMR spectroscopy
Tetramethylsilane
Vzorec:
C₄H₁₂Si Bod varu: 26…28 °C (760 mmHg) Bod tání: –99 °C Hustota: 0,64 g/cm³ Bod vzplanutí: –27 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00008274 CAS číslo: 75-76-3 UN: 2749 ADR: 3,I |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless Liquid |
Residue after evaporation | ≤0.05 % |
Suitability | (for 1H-NMR position ref.) Passes test |