Tisk…
tert-Butyldimethylsilane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445710050 445710250
ACRO445710050EA 1950 CZK
ACRO445710050 ACRO445710250
tert-Butyldimethylsilane 95%
tert-Butyldimethylsilane
Vzorec: C₆H₁₆Si
MW: 116.28 g/mol
Bod varu: 81…83 °C
Hustota: 0.701 g/cm³
Bod vzplanutí: –11 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00010754
CAS číslo: 29681-57-0
UN: 1993
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %