Tetrachlorethylen 99+% HPLC
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Tetrachloroethene, Ethylene tetrachloride, PCE, Perchloroethylene
445690010
445690025
445691000
ACRO445690010EA
3040
CZK
ACRO445690010
ACRO445690025
ACRO445691000
Tetrachlorethylen 99+% HPLC
Tetrachlorethylen
Vzorec:
C₂Cl₄ MW: 165.83 Bod varu: 120…122 °C (760 mmHg) Bod tání: –22 °C Hustota: 1.625 g/cm³ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000834 CAS číslo: 127-18-4 UN: 1897 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,09332 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Water | ≤0.05 % |
GC | ≥99.0 % |
UV | at 400 nm A: ≤0.03 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.0005 % |