Tisk…
4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
445470010 445470050
ACRO445470010EA 3270 CZK
ACRO445470010 ACRO445470050
4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid 97%
4-(Methylsulphonylamino)benzeneboronic acid
Vzorec: C₇H₁₀BNO₄S
Bod tání: 234…236 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD02179473
CAS číslo: 380430-57-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Off-white to cream to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Additional info May contain varying amounts of anhydrides
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure