Tisk…
5-Chloro-3-pyridineboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloropyridine-3-boronic acid, (5-Chloropyridin-3-yl)boronic acid
445360010 445360050
ACRO445360010EA 11400 CZK
ACRO445360010 ACRO445360050
5-Chloro-3-pyridineboronic acid 95%
5-Chloro-3-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06798243
CAS číslo: 872041-85-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure