Tisk…
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
445310010 445310050
ACRO445310010EA 3540 CZK
ACRO445310010 ACRO445310050
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride 97%
2-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Vzorec: C₆H₉BClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258096
CAS číslo: 863753-30-4
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Powder or solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure