Tisk…
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Amino-3-nitrophenylboronicacid
445300010 445300050
ACRO445300010EA 9450 CZK
ACRO445300010 ACRO445300050
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid 97%
4-Amino-3-nitrophenylboronic acid
Vzorec: C₆H₇BN₂O₄
MW: 181,9418 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07437851
CAS číslo: 89466-07-9
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Orange to red Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure