Tisk…
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol, AcroSeal®
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
445271000 445278000
445271000.EA 2230 CZK
445271000. 445278000.
Boron trifluoride - methanol complex 12% 1.5 M in methanol, AcroSeal®
Boron trifluoride - methanol complex
Vzorec: CH₄BF₃O
MW: 99.85 g/mol
Bod varu: 65 °C (760 mmHg)
Bod tání: –98 °C
Hustota: 0.87 g/cm³
Bod vzplanutí: 4 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00071635
CAS číslo: 373-57-9
UN: 3286
ADR: 3 II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to amber Solution
Assay 10 to 15 % w/v (BF3)