2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
445160010
445160050
ACRO445160010EA
6950
CZK
ACRO445160010
ACRO445160050
2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester 97%
2-Methyl-1H-benzimidazole-5-boronic acid pinacol ester
Vzorec:
C₁₄H₁₉BN₂O₂ Bod tání: 211…212 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13176536 CAS číslo: 1314216-34-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | White to yellow Solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 205 to 211 °C |
GC | ≥96.0 % |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |