Tisk…
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)aniline
445150010 445150050
ACRO445150010EA 6730 CZK
ACRO445150010 ACRO445150050
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-(Methylamino)phenylboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₂₀BNO₂
MW: 233.12 g/mol
Bod tání: 65…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06795668
CAS číslo: 845870-55-5
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to brown to purple Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 67 °C
GC ≥96 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure