Tisk…
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
445090010 445090050
ACRO445090010EA 5740 CZK
ACRO445090010 ACRO445090050
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 97%
1-Isopropyl-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₂₁BN₂O₂
Bod tání: 41…46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11867881
CAS číslo: 879487-10-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 46 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure