Tisk…
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 4-Formylphenylboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde, 4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyde
445040050 445040250
ACRO445040050EA 2560 CZK
ACRO445040050 ACRO445040250
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester 97%
4-Formylbenzeneboronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₃H₁₇BO₃
MW: 232.086 g/mol
Bod tání: 59…63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04972375
CAS číslo: 128376-64-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white to light yellow Solid or crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 58 to 64 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure